2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in Aromaten-freiem Testbenzin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
349830100 349835000
ACRO349830100EA 16.6 EUR
ACRO349830100 ACRO349835000
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in Aromaten-freiem Testbenzin
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane
Appearance: Clear solution
Formel: C₁₂H₂₆O₄
Molecular Weight: 234,336 g/mol
Dichte: 0,805 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00048243
CAS-Nummer: 2167-23-9
UN: 3103
ADR: 5.2,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤10 APHA
Impurity ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP)