4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
350660010
350660050
350660250
ACRO350660010EA
41.7
EUR
ACRO350660010
ACRO350660050
ACRO350660250
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Formel:
C₆H₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 187,583 g/mol Schmelzpunkt: 189…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427594 CAS-Nummer: 67073-39-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |