2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
374830010
374830050
ACRO374830010EA
126
EUR
ACRO374830010
ACRO374830050
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Appearance: Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Formel:
C₉H₁₈ClN₂OP Molecular Weight: 236,68 g/mol Dichte: 1,061 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00011544 CAS-Nummer: 89992-70-1 UN: 2845 ADR: 4.2,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
Chloride (Cl) | 14.5 to 15.5 % |