5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
375540010 375540050
ACRO375540010EA 46.6 EUR
ACRO375540010 ACRO375540050
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
CAS No.: 41019-45-8
Formel: C₁₁H₇ClO₃
Molecular Weight: 222,624 g/mol
Schmelzpunkt: 198…201 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216587
CAS-Nummer: 41019-45-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95.0 %