5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
351730050 351730250
ACRO351730050EA 33.4 EUR
ACRO351730050 ACRO351730250
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
5,5'-Methylenedisalicylic acid
Appearance: Cream Powder
Formel: C₁₅H₁₂O₆
Schmelzpunkt: 235…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016506
CAS-Nummer: 122-25-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 241 °C
Titration with NaOH ≥94 %