Isosorbid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
351910050
351911000
351915000
ACRO351910050EA
24.1
EUR
ACRO351910050
ACRO351911000
ACRO351915000
Isosorbid 98%
Isosorbid
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,14 g/mol Schmelzpunkt: 56…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064827 CAS-Nummer: 652-67-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 62 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O) |