TentaGel® MB-Br
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
354480010 354480050
ACRO354480010EA 69.9 EUR
ACRO354480010 ACRO354480050
TentaGel® MB-Br
TentaGel® MB-Br
CAS No.:
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00217898
CAS-Nummer: 73342-17-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Particle size 140 to 170 µm
Loading 0.4 to 0.6 mmol/g