Pivalic acid hydrazide 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pivalohydrazide, Pivaloyl hydrazide
377750010
377750050
ACRO377750010EA
37
EUR
ACRO377750010
ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Formel:
C₅H₁₂N₂O Molecular Weight: 116.164 g/mol Siedepunkt: 95…110 °C (1mbar) Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01310839 CAS-Nummer: 42826-42-6 UN: 1325 ADR: 4.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |