Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) Hydride
377930010 377932500
ACRO377930010EA 212 EUR
ACRO377930010 ACRO377932500
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Appearance: Ochre Crystalline powder
Formel: C₇₂H₆₁P₄Rh
Molecular Weight: 1153.08 g/mol
Schmelzpunkt: 140…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015867
CAS-Nummer: 18284-36-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥8.5 %