2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: α-Methylhydrocinnamic acid
379080010 379080050
ACRO379080010EA 57.8 EUR
ACRO379080010 ACRO379080050
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.204 g/mol
Siedepunkt: 167…168 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00192301
CAS-Nummer: 1009-67-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
HPLC ≥97.5 %