2-Methyl-1H-indol-3-carbaldehyd 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
379720250 379721000
ACRO379720250EA 121 EUR
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indol-3-carbaldehyd 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.1846 g/mol
Schmelzpunkt: 204…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012077
CAS-Nummer: 5416-80-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %