Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 39 EUR
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₄O₃S
Molecular Weight: 214,28 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059244
CAS-Nummer: 599-91-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %