Stärke, löslich 1% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
Stabilisierung: Stabilisiert mit Quecksilber(II)iodid 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 34.9 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Stärke, löslich 1% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert, rein
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test