Benzyl propargyl ether 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
380870010 380870050
ACRO380870010EA 25.5 EUR
ACRO380870010 ACRO380870050
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,189 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,011 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00483987
CAS-Nummer: 4039-82-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %