O-Benzylhydroxylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
382050050 382050250 382051000
ACRO382050050EA 42.6 EUR
ACRO382050050 ACRO382050250 ACRO382051000
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
CAS No.: 622-33-3
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.155 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.19 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221709
CAS-Nummer: 622-33-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %