1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in Mineralöl
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
361310100 361312500
ACRO361310100EA 29.4 EUR
ACRO361310100 ACRO361312500
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in Mineralöl
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Appearance: Clear liquid
Formel: C₁₄H₂₈O₄
Molecular Weight: 260,374 g/mol
Siedepunkt: 52…54 °C (,1 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00084800
CAS-Nummer: 3006-86-8
UN: 3105
ADR: 5.2,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Impurity ≤0.2 % Hydroperoxides (as TBHP)