(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-Ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
362040010
362040250
ACRO362040010EA
106
EUR
ACRO362040010
ACRO362040250
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Formel:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Schmelzpunkt: 117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02259715 CAS-Nummer: 167834-24-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |