(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
362280010 362280050
ACRO362280010EA 273 EUR
ACRO362280010 ACRO362280050
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 71830-07-4
Formel: C₆H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 192 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211290
CAS-Nummer: 71830-07-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥90 %
Specific optical rotation +5° to +9° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥94 %