(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
362390010 362395000
ACRO362390010EA 502 EUR
ACRO362390010 ACRO362395000
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
CAS No.: 489446-85-7
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molecular Weight: 229,276 g/mol
Schmelzpunkt: 117,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02259727
CAS-Nummer: 489446-85-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %