Methyllithium 1.6 M in Diethylether (± 5% g/v), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyllithium - lithium bromide complex, Methyllithium solution
188751000 188758000
188751000.EA 65.4 EUR
188751000. 188758000.
Methyllithium 1.6 M in Diethylether (± 5% g/v), AcroSeal®
Methyllithium
CAS No.: 917-54-4
Formel: CH₃Li
Molecular Weight: 21,975 g/mol
Dichte: 0,7 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008253
CAS-Nummer: 917-54-4
UN: 3394
ADR: 4.2,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Total base 1.43 to 1.75 M
HPLC ≥97.5 %