1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxycyclohexan-1-one monoethylene ketal, 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
241010010
241010050
ACRO241010010EA
83.2
EUR
ACRO241010010
ACRO241010050
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS No.: 22428-87-1
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,19 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00067003 CAS-Nummer: 22428-87-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |