Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
363610010 363612500
ACRO363610010EA 225 EUR
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Formel: C₈H₁₂Cl₂Pt
Molecular Weight: 374,17 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012413
CAS-Nummer: 12080-32-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)