4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
372870010 372870050
ACRO372870010EA 26.6 EUR
ACRO372870010 ACRO372870050
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Appearance: White Powder
Formel: C₁₀H₈O₃
Molecular Weight: 176,17 g/mol
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085738
CAS-Nummer: 13252-83-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 262 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %