Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 543 EUR
ACRO211305000 ACRO211300050
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Schmelzpunkt: 256 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012415
CAS-Nummer: 12092-47-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %