Isonicotinoylchloridhydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
211680250
211681000
211682500
ACRO211680250EA
73.8
EUR
ACRO211680250
ACRO211681000
ACRO211682500
Isonicotinoylchloridhydrochlorid 97%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formel:
C₆H₄ClNO Schmelzpunkt: 153…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012830 CAS-Nummer: 39178-35-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 153 to 161 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |