Dimidiumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid, 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridiniumbromid
215342500 215340010
ACRO215342500EA 120 EUR
ACRO215342500 ACRO215340010
Dimidiumbromid 98%
Dimidiumbromid
Formel: C₂₀H₁₈BrN₃
Molecular Weight: 380,29 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011757
CAS-Nummer: 518-67-2
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)