(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
399830100
399830010
ACRO399830100EA
166
EUR
ACRO399830100
ACRO399830010
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilisiert
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Formel:
C₈H₁₉BrOSi Molecular Weight: 239,228 g/mol Siedepunkt: 70…75 °C (2,5 mmHg) Dichte: 1,115 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209550 CAS-Nummer: 86864-60-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | ≤5 % Na2CO3 |