ortho-Phosphorsäure 98+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 46.1 EUR
389025000. 389020025. 389021000.
ortho-Phosphorsäure 98+%, rein
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: ∼158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1.7 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm