2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
386510050 386510010 386510250
ACRO386510050EA 58.5 EUR
ACRO386510050 ACRO386510010 ACRO386510250
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch) 99%
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014720
CAS-Nummer: 705-60-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %