Acetaldehyd 99.5%, AcroSeal®, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethanal
427171000 427178000
427171000.EA 31.6 EUR
427171000. 427178000.
Acetaldehyd 99.5%, AcroSeal®, reinst
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
Molecular Weight: 44,05 g/mol
Siedepunkt: 21 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,785 g/cm³
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
UN: 1089
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %