Allyl(brom)magnesium 1 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
209531000 209538000
209531000.EA 84.8 EUR
209531000. 209538000.
Allyl(brom)magnesium 1 M in Diethylether, AcroSeal®
Allyl(brom)magnesium
Appearance: Yellow-green to grey Solution
Formel: C₃H₅BrMg
Dichte: 0,851 g/cm³
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000044
CAS-Nummer: 1730-25-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green to grey Solution
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M