DL-α-Tocopherol (synthetisch) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-α-Tocopherol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, Vitamin E Alkohol, Vitamin E
428121000 428120250 428125000
ACRO428121000EA 78.8 EUR
ACRO428121000 ACRO428120250 ACRO428125000
DL-α-Tocopherol (synthetisch) 95%
DL-α-Tocopherol
Formel: C₂₉H₅₀O₂
Molecular Weight: 430,71 g/mol
Schmelzpunkt: 2,5…3.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00072045
CAS-Nummer: 10191-41-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %