Ethanolamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethanol, Monoethanolamin
149580010 149580025 149580250 149582500
ACRO149580010EA 51.2 EUR
ACRO149580010 ACRO149580025 ACRO149580250 ACRO149582500
Ethanolamin 99%
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 61.08 g/mol
Siedepunkt: 171
Schmelzpunkt: 10.3 °C
Dichte: 1.012 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA