Cyclopentylmethylether (CPME) 99.9+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 116 EUR
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Cyclopentylmethylether (CPME) 99.9+% stabilisiert, reinst
Cyclopentylmethylether (CPME)
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: –1 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276401
CAS-Nummer: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm