Isobutylamin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropylamin, 1-Amino-2-methylpropan
122500010
122500025
122502500
ACRO122500010EA
60
EUR
ACRO122500010
ACRO122500025
ACRO122502500
Isobutylamin
Isobutylamin
Formel:
C₄H₁₁N Molecular Weight: 73,14 g/mol Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,73 g/cm³ Flammpunkt: –9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008146 CAS-Nummer: 78-81-9 UN: 1214 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Additional info | is possible) |