3-bromofuran-2,5-dione 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
147450100 147450500
ACRO147450100EA 63.4 EUR
ACRO147450100 ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₄HBrO₃
Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,905 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005519
CAS-Nummer: 5926-51-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %