Pyrrol-2-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
132070010
132070050
132070250
ACRO132070010EA
41.9
EUR
ACRO132070010
ACRO132070050
ACRO132070250
Pyrrol-2-carbonsäure 97%
Pyrrol-2-carbonsäure
Formel:
C₅H₅NO₂ Schmelzpunkt: 207…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005219 CAS-Nummer: 634-97-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |