5-Aminochinolin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chinolin-5-ylamin
104600010 104600050
ACRO104600010EA 64.7 EUR
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminochinolin
5-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144.18 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006797
CAS-Nummer: 611-34-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %