1,2-Diethoxyethan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DiethylglycolEthylenglycoldiethylether
ACRO208240025EA 514 EUR
ACRO208240025 ACRO208240010 ACRO208241000
1,2-Diethoxyethan 99%
1,2-Diethoxyethan
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 121,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,8417 g/cm³
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009253
CAS-Nummer: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %