Chrom(III)chlorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chromium trichloride
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 72.5 EUR
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chrom(III)chlorid, wasserfrei 99%
Chrom(III)chlorid
Formel: Cl₃Cr
Molecular Weight: 158,35 g/mol
Schmelzpunkt: 1152 °C
Dichte: 2,8 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010948
CAS-Nummer: 10025-73-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %