Tetrabutylammoniumchlorid 95% tech. contains also bromide
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 28.2 EUR
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Tetrabutylammoniumchlorid 95% tech. contains also bromide
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Molecular Weight: 277,92 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %