Methyl-3-hydroxypivalat 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hydroxypivalic acid methyll ester, Methyl 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionate, Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, Methyl Hydroxypivalate, Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyll ester
210910250 210911000
ACRO210910250EA 60.8 EUR
ACRO210910250 ACRO210911000
Methyl-3-hydroxypivalat 98+%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,1600 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009707
CAS-Nummer: 14002-80-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %