1-Brombutanon 90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2-butanon
222450010 222450050 222450250
ACRO222450010EA 80.3 EUR
ACRO222450010 ACRO222450050 ACRO222450250
1-Brombutanon 90% stabilisiert
1-Brombutanon
Formel: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
Molecular Weight: 151 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (150 mmHg)
Dichte: 1,479 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000207
CAS-Nummer: 816-40-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 0.5 % CaCO3