1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
175620010 175620050 175620250
ACRO175620010EA 21.7 EUR
ACRO175620010 ACRO175620050 ACRO175620250
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 79…80 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008052
CAS-Nummer: 2978-58-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %