Blei(II)chlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidichlorid
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 114 EUR
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Blei(II)chlorid 99%
Blei(II)chlorid
Formel: Cl₂Pb
Molecular Weight: 278,11 g/mol
Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 501 °C
Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011157
CAS-Nummer: 7758-95-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %