1-Methylcyclopropancarbonsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid

194960010 194960050
ACRO194960010EA 56.9 EUR
ACRO194960010 ACRO194960050
1-Methylcyclopropancarbonsäure 98%
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001290
CAS-Nummer: 6914-76-7
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR