Kupfer(II)carbonat basisch 54-56% Cu Cu 54-56%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kupfer(II)-hydroxidcarbonat, Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid (1:1), Kupfer(II)carbonatdihydroxid, Kupfer(II)carbonathydroxid
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 21.6 EUR
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Kupfer(II)carbonat basisch 54-56% Cu Cu 54-56%, rein
Kupfer(II)carbonat basisch
Formel: CuCO₃·Cu(OH)₂
Molecular Weight: 221,12 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010976
CAS-Nummer: 12069-69-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)