Oxalsäure, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
186430010
186432500
186430050
ACRO186430010EA
75.1
EUR
ACRO186430010
ACRO186432500
ACRO186430050
Oxalsäure, wasserfrei 98%
Oxalsäure
Formel:
C₂H₂O₄ Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 189…191 °C Dichte: 1,9 g/cm³ Flammpunkt: >93,4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002573 CAS-Nummer: 144-62-7 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 189 to 191 °C |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
pH | 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water) |