Ethylisothiocyanatformiat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
187850050 187850250
ACRO187850050EA 69.2 EUR
ACRO187850050 ACRO187850250
Ethylisothiocyanatformiat 95%
Ethylisothiocyanatformiat
Formel: C₄H₅NO₂S
Molecular Weight: 131,16 g/mol
Siedepunkt: 56 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004814
CAS-Nummer: 16182-04-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %