Thiomorpholin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
187970050
187970250
ACRO187970050EA
53.5
EUR
ACRO187970050
ACRO187970250
Thiomorpholin 97%
Thiomorpholin
Formel:
C₄H₉NS Molecular Weight: 103,19 g/mol Dichte: 1,088 g/cm³ Flammpunkt: 63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005974 CAS-Nummer: 123-90-0 UN: 3267 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |